Fluorescein chloride ≥95.0% (par HPLC) réactif pour amines
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3',6'-Dichloro-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 3',6'-Dichlorofluoran
D0369-1G D0369-25G
TCIAD0369-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAD0369-1G TCIAD0369-25G
Fluorescein chloride ≥95.0% (par HPLC) réactif pour amines
Fluorescein chloride
Formule: C₂₀H₁₀Cl₂O₃
MW: 369,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037841
Numéro CAS: 630-88-6
EINECS: 211-147-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 93.0 %
Solubility in hot Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité