Diméthylsulfoxyde-D6 ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: DMSO-D6
TCIAD0381-25GEA 345 EUR InStock
TCIAD0381-25G
Diméthylsulfoxyde-D6 ≥99.0% (par GC)
Diméthylsulfoxyde-D6
Formule: D₃CS(O)CD₃
MW: 84,09 g/mol
Point d'ébullition: 74°C
Point d'éclair: 95°C
Numéro MDL: MFCD00002090
Numéro CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Degree of deuteration min. 99.9 atom%D
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité