Diphenhydramine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Benzhydryloxy)-N,N-dimethylethanamine hydrochloride, Diphenhydramine HCl, 2-(Benzhydryloxy)-N,N-dimethylethylamine Hydrochloride, 2-Diphenylmethoxy-N,N-dimethylethylamine Hydrochloride
D0423-25G D0423-500G
TCIAD0423-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAD0423-25G TCIAD0423-500G
Diphenhydramine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Diphenhydramine hydrochloride
Formule: C₁₇H₂₁NO
MW: 291,82 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012479
Numéro CAS: 147-24-0
EINECS: 205-687-2
Merck Index: 14,03309
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité