Guanylurea phosphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dicyandiamidine phosphate
D0432-25G D0432-500G
TCIAD0432-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0432-25G TCIAD0432-500G
Guanylurea phosphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Guanylurea phosphate
Formule: C₂H₆N₄O·H₃PO₄
MW: 200,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065097
Numéro CAS: 36897-89-9
EINECS: 253-264-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité