Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dicyclohexylcarbodiimide 25% ∼1.2 mol/L dans la pyridine

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: DCCN,N'-Dicyclohexylcarbodiimide1,3-Dicyclohexylcarbodiimide

TCIAD0437-100MLEA 178 EUR InStock
TCIAD0437-100ML
Dicyclohexylcarbodiimide 25% ∼1.2 mol/L dans la pyridine
Dicyclohexylcarbodiimide


Formule: C₁₃H₂₂N₂
MW: 206,33 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011659
Numéro CAS: 538-75-0
EINECS: 208-704-1
ONU: 3286
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 25.0 to 27.5 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité