DL-2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride, 3-Amino-DL-alanine Hydrochloride, DL-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
D0438-1G D0438-25G D0438-5G
TCIAD0438-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAD0438-1G TCIAD0438-25G TCIAD0438-5G
DL-2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
DL-2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride
Formule: C₃H₈N₂O₂
MW: 140,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012884
Numéro CAS: 54897-59-5
EINECS: 259-387-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité