Hexestrol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4,4'-(1,2-Diethylethylene)diphenol, rel-4,4'-((3R,4S)-Hexane-3,4-diyl)diphenol
D0494-1G D0494-10G
TCIAD0494-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAD0494-1G TCIAD0494-10G
Hexestrol ≥98.0% (par GC)
Hexestrol
Formule: C₁₈H₂₂O₂
MW: 270,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068996
Numéro CAS: 84-16-2
EINECS: 201-518-1
Merck Index: 14,04701
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité