N,N-Diethylglycinesodium salt ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
D0509-100G D0509-25G
TCIAD0509-100GEA 345 EUR InStock
TCIAD0509-100G TCIAD0509-25G
N,N-Diethylglycinesodium salt ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
N,N-Diethylglycinesodium salt
Formule: C₆H₁₃NO₂
MW: 153,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053497
Numéro CAS: 5426-55-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité