N,N-Diethyl-N'-oleoylethylenediamine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N'-Oleoyl-N,N-diethylethylenediamine
D0517-25G D0517-5G
TCIAD0517-25GEA 271 EUR InStock
TCIAD0517-25G TCIAD0517-5G
N,N-Diethyl-N'-oleoylethylenediamine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
N,N-Diethyl-N'-oleoylethylenediamine
Formule: C₂₄H₄₈N₂O
MW: 380,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00027344
Numéro CAS: 13282-67-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité