N,N-Diethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-N,N-diethylaniline Dihydrochloride
D0519-25G D0519-5G
TCIAD0519-25GEA 146 EUR InStock
TCIAD0519-25G TCIAD0519-5G
N,N-Diethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N,N-Diethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride
Formule: C₁₀H₁₆N₂
MW: 237,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060227
Numéro CAS: 16713-15-8
EINECS: 240-760-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité