Diethylstilbestrol mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0526-1G D0526-5G
TCIAD0526-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAD0526-1G TCIAD0526-5G
Diethylstilbestrol mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Diethylstilbestrol
Formule: C₁₈H₂₀O₂
MW: 268,356 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002373
Numéro CAS: 6898-97-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03129
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité