Butopyronoxyl ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
D0550-25G D0550-500G
TCIAD0550-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAD0550-25G TCIAD0550-500G
Butopyronoxyl ≥95.0% (par HPLC)
Butopyronoxyl
Formule: C₁₂H₁₈O₄
Point d'éclair: 157°C
Numéro MDL: MFCD00006574
Numéro CAS: 532-34-3
EINECS: 208-535-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité