1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 1,8-DihydroxyanthraquinoneDantrone
TCIAD0563-25GEA 161 EUR InStock
TCIAD0563-25G
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₈O₄
MW: 240,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001211
Numéro CAS: 117-10-2
EINECS: 204-173-5
Merck Index: 14,02815
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 191.0 to 196.0 deg-C
Solubility in hot Acetic acid very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité