DL-Glyceric acid 20% ∼2 mol/L dans l'eau
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: DL-2,3-Dihydroxypropionic acid, 2,3-Dihydroxypropanoic acid
D0602-100G D0602-25G
TCIAD0602-100GEA 191 EUR InStock
TCIAD0602-100G TCIAD0602-25G
DL-Glyceric acid 20% ∼2 mol/L dans l'eau
DL-Glyceric acid
Formule: C₃H₆O₄
MW: 106,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065927
Numéro CAS: 473-81-4
EINECS: 207-472-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 20.0 to 22.0 w/w%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité