Trisodium 2-(4-Sulphophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonate (SPADNS) ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD0604-25GEA 239 EUR InStock
TCIAD0604-25G TCIAD0604-5G
Trisodium 2-(4-Sulphophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonate (SPADNS) ≥95.0% (par HPLC)
Trisodium 2-(4-Sulphophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonate (SPADNS)
Formule: C₁₆H₁₂N₂O₁₁S₃
MW: 570,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003952
Numéro CAS: 23647-14-5
EINECS: 245-803-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Water 3.0 to 14.0 %
Sensitiveness to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité