3,5-Diiodo-L-tyrosine dihydratée ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
D0612-25G D0612-5G
TCIAD0612-25GEA 77 EUR InStock
TCIAD0612-25G TCIAD0612-5G
3,5-Diiodo-L-tyrosine dihydratée ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3,5-Diiodo-L-tyrosine dihydratée
Formule: C₉H₉I₂NO₃·2H₂O
Numéro MDL: MFCD00016542
Numéro CAS: 18835-59-1
EINECS: 206-092-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea2758371e6ad1e96805ddd1c42ce6438dac37c5&vid=bea71cf8f54f1ff713a3ec5628068648e924282d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (as Dihydrate)
Specific rotation [a]20/D +0.8 to +1.5 deg (C=5, 1mol/L HCl)
Solubility in NaOH (100g/L) very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité