Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Dimethylacetoacetamide ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Acetoacetyldimethylamine

D0642-25ML D0642-500ML
TCIAD0642-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0642-25ML TCIAD0642-500ML
N,N-Dimethylacetoacetamide ≥97.0% (par GC)
N,N-Dimethylacetoacetamide


Formule: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Point d'éclair: 123°C
Numéro MDL: MFCD00038243
Numéro CAS: 2044-64-6
EINECS: 218-059-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Free Amine (as Dimethylamine) max. 0.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité