Acide (4-{(E)-[4-(diméthylamino)phényl]diazényl}phényl)arsonique chlorhydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzenearsonic Acid Hydrochloride
D0659-1G D0659-25G
TCIAD0659-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAD0659-1G TCIAD0659-25G
Acide (4-{(E)-[4-(diméthylamino)phényl]diazényl}phényl)arsonique chlorhydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Acide (4-{(E)-[4-(diméthylamino)phényl]diazényl}phényl)arsonique chlorhydrate
Formule: C₁₄H₁₆AsN₃O₃
MW: 385,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012589
Numéro CAS: 73688-85-4
ONU: 3465
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité