(E)-Bis(3-méthylphényl)diazène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: m-Azotoluene, 1,2-Di-m-tolyldiazene
D0676-1G D0676-5G
TCIAD0676-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAD0676-1G TCIAD0676-5G
(E)-Bis(3-méthylphényl)diazène ≥98.0% (par GC)
(E)-Bis(3-méthylphényl)diazène
Formule: C₁₄H₁₄N₂
MW: 210,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00048080
Numéro CAS: 588-04-5
EINECS: 209-609-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 54.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité