2,4-Diméthyl-1,3-dioxane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0708-10ML D0708-25ML
TCIAD0708-10MLEA 79.2 EUR InStock
TCIAD0708-10ML TCIAD0708-25ML
2,4-Diméthyl-1,3-dioxane ≥98.0% (par GC)
2,4-Diméthyl-1,3-dioxane
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Numéro MDL: MFCD00023821
Numéro CAS: 766-20-1
EINECS: 212-162-1
ONU: 2707
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité