3,3'-Dimethylnaphthidine ≥97.0% (par analyse titrimétrique) pour détermination colorimétrique de Cl dans l'eau
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD0754-5GEA 640 EUR InStock
TCIAD0754-5G TCIAD0754-1G
3,3'-Dimethylnaphthidine ≥97.0% (par analyse titrimétrique) pour détermination colorimétrique de Cl dans l'eau
3,3'-Dimethylnaphthidine
Formule: C₂₂H₂₀N₂
MW: 312,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042706
Numéro CAS: 13138-48-2
EINECS: 236-069-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Sensitiveness Colorimetric Test : Turn Yellow with 0.1ppm Chloride ion
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité