1,3-Bis(hydroxymethyl)urea ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N'-Bis(hydroxymethyl)urea, N,N'-Dimethylolurea
D0767-25G D0767-500G
TCIAD0767-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0767-25G TCIAD0767-500G
1,3-Bis(hydroxymethyl)urea ≥97.0% (sur base azote total)
1,3-Bis(hydroxymethyl)urea
Formule: C₃H₈N₂O₃
MW: 120,11 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014414
Numéro CAS: 140-95-4
EINECS: 205-444-0
Merck Index: 14,06968
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) 97.0 to 103.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité