2,4-Dinitrobenzenesulfonate de sodium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D0821-25G D0821-500G
TCIAD0821-25GEA 44 EUR InStock
TCIAD0821-25G TCIAD0821-500G
2,4-Dinitrobenzenesulfonate de sodium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sodium 2,4-dinitrobenzenesulphonate
Formule: C₆H₃N₂NaO₇S
MW: 270,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007471
Numéro CAS: 885-62-1
EINECS: 212-943-7
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 5.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité