Bis(4-nitrophenyl)sulphide ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-Dinitrodiphenyl Sulphide, Di(4-nitrophenyl) sulphide
D0847-25G D0847-5G
TCIAD0847-25GEA 136 EUR InStock
TCIAD0847-25G TCIAD0847-5G
Bis(4-nitrophenyl)sulphide ≥99.0% (par GC)
Bis(4-nitrophenyl)sulphide
Formule: C₁₂H₈N₂O₄S
MW: 276,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039745
Numéro CAS: 1223-31-0
EINECS: 214-950-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 159.0 to 162.0 deg-C
Solubility in hot Acetone almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité