2-(2,4-Dinitrophenylthio)benzothiazole ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(2,4-Dinitrophenylmercapto)benzothiazole
D0848-25G D0848-500G
TCIAD0848-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0848-25G TCIAD0848-500G
2-(2,4-Dinitrophenylthio)benzothiazole ≥98.0% (sur base azote total)
2-(2,4-Dinitrophenylthio)benzothiazole
Formule: C₁₃H₇N₃O₄S₂
MW: 333,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059704
Numéro CAS: 17586-89-9
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C
Solubility in hot Toluene faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité