Acide 3,5-dinitrosalicylíque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-Dinitro-2-hydroxybenzoic acid
D0850-100G D0850-25G D0850-500G
TCIAD0850-100GEA 92.4 EUR InStock
TCIAD0850-100G TCIAD0850-25G TCIAD0850-500G
Acide 3,5-dinitrosalicylíque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3,5-dinitrosalicylíque
Formule: C₇H₄N₂O₇
MW: 228,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007104
Numéro CAS: 609-99-4
EINECS: 210-204-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 175.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité