Disodium-4,4'-dinitrostilbene-2,2'-disulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D0853-25G D0853-500G D0853-100G
TCIAD0853-25GEA 22 EUR InStock
TCIAD0853-25G TCIAD0853-500G TCIAD0853-100G
Disodium-4,4'-dinitrostilbene-2,2'-disulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Disodium-4,4'-dinitrostilbene-2,2'-disulphonate
Formule: C₁₄H₁₀N₂O₁₀S₂
Numéro MDL: MFCD00024929
Numéro CAS: 3709-43-1
EINECS: 223-051-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 5.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité