2,2-Dimethyl-1,3-dichloropropane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Dichloro-2,2-dimethylpropane, 1,3-Dichloroneopentane
D0870-25G D0870-5G
TCIAD0870-25GEA 235 EUR InStock
TCIAD0870-25G TCIAD0870-5G
2,2-Dimethyl-1,3-dichloropropane ≥95.0% (par GC)
2,2-Dimethyl-1,3-dichloropropane
Formule: C₅H₁₀Cl₂
MW: 141,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039363
Numéro CAS: 29559-55-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité