Dicinnamalacetone ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,9-Diphenylnona-1,3,6,8-tetraen-5-one, 1,9-Diphenyl-1,3,6,8-nonatetraen-5-one
D0900-10G D0900-25G
TCIAD0900-10GEA 47.3 EUR InStock
TCIAD0900-10G TCIAD0900-25G
Dicinnamalacetone ≥98.0% (par HPLC)
Dicinnamalacetone
Formule: C₂₁H₁₈O
MW: 286,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004792
Numéro CAS: 622-21-9
EINECS: 210-724-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C
Solubility in hot Acetic acid almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité