2,4-Diphényl-1,3-oxazole ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D0901-1G D0901-25G D0901-5G
TCIAD0901-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAD0901-1G TCIAD0901-25G TCIAD0901-5G
2,4-Diphényl-1,3-oxazole ≥99.0% (par GC)
2,4-Diphényl-1,3-oxazole
Formule: C₁₅H₁₁NO
MW: 221,26 g/mol
Point d'ébullition: 340°C
Numéro MDL: MFCD00016890
Numéro CAS: 838-41-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 103.0 to 106.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité