Diphenylsulphone-3,3'-disulphonic acid disodium salt ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
D0916-25G D0916-5G
TCIAD0916-25GEA 610 EUR InStock
TCIAD0916-25G TCIAD0916-5G
Diphenylsulphone-3,3'-disulphonic acid disodium salt ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Diphenylsulphone-3,3'-disulphonic acid disodium salt
Formule: C₁₂H₁₀O₈S₃
Numéro MDL: MFCD00059845
Numéro CAS: 39616-93-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité