Diisopropanolamine mélange de DL/meso ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0924-25G D0924-500G
TCIAD0924-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAD0924-25G TCIAD0924-500G
Diisopropanolamine mélange de DL/meso ≥90.0% (par GC)
Diisopropanolamine
Formule: C₆H₁₅NO₂
Numéro MDL: MFCD00004531
Numéro CAS: 110-97-4
EINECS: 203-820-9
Merck Index: 14,03195
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité