1,3-Di(4-pyridyl)propane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0938-25G D0938-500G
TCIAD0938-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAD0938-25G TCIAD0938-500G
1,3-Di(4-pyridyl)propane ≥97.0% (par GC)
1,3-Di(4-pyridyl)propane
Formule: C₁₃H₁₄N₂
MW: 198,27 g/mol
Point d'ébullition: 162°C
Numéro MDL: MFCD00038046
Numéro CAS: 17252-51-6
EINECS: 241-284-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité