tert-Dodecyl mercaptan (mixture of isomers) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: tert-Lauryl Mercaptan, tert-Dodecanethiol, Tert-dodecylmercaptan
D0971-25ML D0971-500ML
TCIAD0971-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAD0971-25ML TCIAD0971-500ML
tert-Dodecyl mercaptan (mixture of isomers) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
tert-Dodecyl mercaptan (mixture of isomers)
Formule: C₁₂H₂₆S
MW: 202,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043233
Numéro CAS: 25103-58-6
EINECS: 246-619-1
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité