Lauroylcholine chloride hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dodecanoylcholine Chloride
D0973-1G D0973-5G
TCIAD0973-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAD0973-1G TCIAD0973-5G
Lauroylcholine chloride hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Lauroylcholine chloride hydrate
Formule: C₁₇H₃₆ClNO₂
MW: 321,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD00050185
Numéro CAS: 25234-60-0
EINECS: 246-745-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a45e918a4b2dccc192334e3236a72fa01ad620ac&vid=a45e918a4b2dccc192334e3236a72fa01ad620ac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
Water max. 5.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité