Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dodécanal ≥95.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention

Stabilization: Stabilised with α-tocopherol

D0979-25ML D0979-500ML
TCIAD0979-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0979-25ML TCIAD0979-500ML
Dodécanal ≥95.0% (par GC) stabilisé
Dodécanal


Formule: C₁₂H₂₄O
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00007017
Numéro CAS: 112-54-9
EINECS: 203-983-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité