Acide dodécylbenzènesulfonique mélange ≥95.0% (par analyse titrimétrique), type "soft"
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Alkylbenzenesulphonic acid, Laurylbenzenesulphonic acid
D0989-25G D0989-500G
TCIAD0989-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD0989-25G TCIAD0989-500G
Acide dodécylbenzènesulfonique mélange ≥95.0% (par analyse titrimétrique), type "soft"
Acide dodécylbenzènesulfonique
Formule: C₁₈H₃₀O₃S
MW: 326,5 g/mol
Point d'éclair: 211°C
Numéro MDL: MFCD00066677
Numéro CAS: 68584-22-5
EINECS: 271-528-9
ONU: 2586
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red clear liquid
Purity (Phase splitting method) min. 95.0 %
Neutralization Value 177.0 to 186.0
Petroleum ether soluble matter max. 2.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité