Dodécylbenzènesulfonate de sodium mélange ≥95.0% (par analyse titrimétrique), type "hard"
Fournisseur: TCI
Danger
D0990-25G D0990-500G
TCIAD0990-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD0990-25G TCIAD0990-500G
Dodécylbenzènesulfonate de sodium mélange ≥95.0% (par analyse titrimétrique), type "hard"
Dodécylbenzènesulfonate de sodium
Formule: C₁₈H₂₉NaO₃S
Numéro MDL: MFCD00011508
Numéro CAS: 25155-30-0
EINECS: 246-680-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,08612
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Gravimetric Method) 95.0 to 105.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 5.0 %
pH 5.5 to 8.0 (10g/L, 25 deg-C)
Petroleum ether soluble matter max. 2.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité