Ethyl erucate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D1014-25ML D1014-5ML
TCIAD1014-25MLEA 187 EUR InStock
TCIAD1014-25ML TCIAD1014-5ML
Ethyl erucate ≥95.0% (par GC)
Ethyl erucate
Formule: C₂₄H₄₆O₂
Point d'ébullition: 233°C
Numéro MDL: MFCD00027405
Numéro CAS: 37910-77-3
EINECS: 253-712-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité