Nε-(2,4-dinitrophenyl)-L-lysine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Lys(Dnp)-OH.HCl, Nε-Dnp-L-lysine Hydrochloride
D1023-1G D1023-100MG
TCIAD1023-1GEA 174 EUR InStock
TCIAD1023-1G TCIAD1023-100MG
Nε-(2,4-dinitrophenyl)-L-lysine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Nepsilon-(2,4-dinitrophenyl)-L-lysine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₆N₄O₆
MW: 348,74 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036383
Numéro CAS: 14401-10-6
EINECS: 238-366-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 94.0 %
Specific rotation [a]20/D +18.0 to +20.0 deg (C=2, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité