N-(2,4-Dinitrophenyl)glycine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Dnp-glycine, Dnp-Gly-OH
D1032-1G D1032-100MG
TCIAD1032-1GEA 79.2 EUR InStock
TCIAD1032-1G TCIAD1032-100MG
N-(2,4-Dinitrophenyl)glycine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(2,4-Dinitrophenyl)glycine
Formule: C₈H₇N₃O₆
MW: 241,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024400
Numéro CAS: 1084-76-0
EINECS: 214-114-5
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité