N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dnp-Phe-OH, N-Dnp-L-phenylalanine
D1035-1G D1035-100MG
TCIAD1035-1GEA 128 EUR InStock
TCIAD1035-1G TCIAD1035-100MG
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-phenylalanine
Formule: C₁₅H₁₃N₃O₆
MW: 331,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038099
Numéro CAS: 1655-54-5
EINECS: 216-742-5
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -90.0 to -99.0 deg (C=1, AcOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité