N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-proline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Dnp-L-proline, Dnp-Pro-OH
D1036-1G D1036-100MG
TCIAD1036-1GEA 119 EUR InStock
TCIAD1036-1G TCIAD1036-100MG
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-proline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-proline
Formule: C₁₁H₁₁N₃O₆
MW: 281,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037319
Numéro CAS: 1655-55-6
EINECS: 216-743-0
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 141.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -675.0 to -690.0 deg (C=0.5, AcOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité