N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-valine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Dnp-L-valine, Dnp-Val-OH
D1043-1G D1043-100MG
TCIAD1043-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAD1043-1G TCIAD1043-100MG
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-valine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-valine
Formule: C₁₁H₁₃N₃O₆
MW: 283,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038096
Numéro CAS: 1694-97-9
EINECS: 216-909-2
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -24.0 to -28.0 deg (C=1, AcOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité