Homogentisic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(2,5-Dihydroxyphenyl)acetic acid, 2,5-Dihydroxyphenylacetic Acid
D1050-1G D1050-5G D1050-200MG
TCIAD1050-1GEA 128 EUR InStock
TCIAD1050-1G TCIAD1050-5G TCIAD1050-200MG
Homogentisic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Homogentisic acid
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004324
Numéro CAS: 451-13-8
EINECS: 207-192-7
Merck Index: 14,04737
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 144.0 to 150.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité