Nɑ,N-ε-Bis(2,4-dinitrophenyl)-L-lysine ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Nɑ,N-ε-Di-Dnp-L-lysine, Dnp-Lys(Dnp)-OH
D1051-1G D1051-100MG
TCIAD1051-1GEA 160 EUR InStock
TCIAD1051-1G TCIAD1051-100MG
Nɑ,N-ε-Bis(2,4-dinitrophenyl)-L-lysine ≥97.0% (par HPLC)
Nalpha,N-epsilon-Bis(2,4-dinitrophenyl)-L-lysine
Formule: C₁₈H₁₈N₆O₁₀
MW: 478,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00056105
Numéro CAS: 1655-49-8
EINECS: 216-737-8
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -30.0 to -37.0 deg (C=0.2, AcOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité