N2,N2-Diallyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N2,N2-Diallylmelamine
D1075-25G D1075-500G
TCIAD1075-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAD1075-25G TCIAD1075-500G
N2,N2-Diallyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N2,N2-Diallyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Formule: C₉H₁₄N₆
MW: 206,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047347
Numéro CAS: 91-77-0
EINECS: 202-096-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 146.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité