N,N-Dimethylacrylamide ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
D1091-500G D1091-25G
TCIAD1091-500GEA 66 EUR InStock
TCIAD1091-500G TCIAD1091-25G
N,N-Dimethylacrylamide ≥99.0% (par GC) stabilisé
N,N-Dimethylacrylamide
Formule: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Point d'éclair: 77°C
Numéro MDL: MFCD00008626
Numéro CAS: 2680-03-7
EINECS: 220-237-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité