2-(Dimethylamino)-2-methyl-1-propanol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(Dimethylamino)isobutanol
D1098-25ML D1098-500ML
TCIAD1098-25MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAD1098-25ML TCIAD1098-500ML
2-(Dimethylamino)-2-methyl-1-propanol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-(Dimethylamino)-2-methyl-1-propanol
Formule: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Point d'ébullition: 163°C
Point d'éclair: 53°C
Numéro MDL: MFCD00021978
Numéro CAS: 7005-47-2
EINECS: 230-279-6
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité