2,4-Dihydroxy-5,6-dimethylpyrimidine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5,6-Dimethyl-2,4-pyrimidinediol, 5,6-Dimethyluracil, 2,4-Dihydroxy-5,6-dimethylpyrimidine
D1136-1G D1136-5G
TCIAD1136-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAD1136-1G TCIAD1136-5G
2,4-Dihydroxy-5,6-dimethylpyrimidine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,4-Dihydroxy-5,6-dimethylpyrimidine
Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,1400 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010708
Numéro CAS: 26305-13-5
EINECS: 247-601-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité